Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection à pointe fine Shandon™
Obtenez une qualité constante lors de vos dissections grâce aux ciseaux de dissection à pointe fine Epredia™ ShandonTM.
Marque:  Epredia™ 11999
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15644444
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Obtenez une qualité constante lors de vos dissections grâce aux ciseaux de dissection à pointe fine Thermo Scientific™ Shandon™. Disponibles en qualité supérieure et standard.
Qualité constante
  • Durcis, trempés et passivés
  • Polis et nettoyés électroniquement, pour une finition de qualité
  • Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Spécification
Dissecting Scissors
Standard
11.4 cm
Angled
4.5 in.
Fine Point