Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection à pointe fine Shandon™
Obtenez une qualité constante lors de vos dissections grâce aux ciseaux de dissection à pointe fine Epredia™ ShandonTM.
26.85€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Dissecting Scissors |
---|---|
Blade Style | Angled |
Longueur (impériale) | 4.5 in. |
Longueur (métrique) | 11.4 cm |
Type de pointe | Fine Point |
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644444
|
Epredia™
11999 |
Standard |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15684444
|
Epredia™
711999 |
Premium |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Obtenez une qualité constante lors de vos dissections grâce aux ciseaux de dissection à pointe fine Thermo Scientific™ Shandon™. Disponibles en qualité supérieure et standard.
Qualité constante
- Durcis, trempés et passivés
- Polis et nettoyés électroniquement, pour une finition de qualité
- Les modèles, les dimensions et les finitions répondent à des normes strictes
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Dissecting Scissors | |
4.5 in. | |
Fine Point |
Angled | |
11.4 cm |