Learn More
Epredia™ Éosine instantanée Shandon™
Obtenez une coloration brillante et uniforme grâce à l’éosine instantanée Epredia™ ShandonTM.
194.00€ - 233.00€
Spécification
Compatibilité | Colorations à l’hématoxyline-aluminium |
---|---|
Type de produit | Éosine, alcoolique |
Type de solution | Alcoolisée |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Type de solution | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de solution | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12697926
|
Epredia™
6765040 |
Alcoolisée |
194.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10046318
|
Epredia™
6765540 |
Aqueux |
233.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez une coloration brillante et uniforme grâce à l’éosine instantanée Thermo Scientific™ Shandon™.
- Stable et sans précipité ; aucun filtrage
- pH ajusté pour une pénétration maximale du colorant
- Poudre économique, se conserve indéfiniment
- Compatible avec toutes les colorations à l’alun d’hématoxyline
Spécification
Colorations à l’hématoxyline-aluminium | |
Éosine, alcoolique | |
Alcoolisée | |
Liquide |