Learn More
Epredia™ Plaques de dissection en néoprène et liège Shandon™
Travaillez sur une surface de coupe durable sur une base en contreplaqué marin grâce à ces plaques de dissection en néoprène et liège.
Marque:  Epredia™ 36119
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 13459386
  • 180.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Travaillez sur une surface de coupe durable sur une base en contreplaqué marin grâce aux plaques de dissection en néoprène et liège Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Couche de néoprène et liège de 6 mm (0,25 po) fixée de manière permanente
  • Composé de mélange de caoutchouc et de liège qui permet un rinçage minutieux et résiste à l’absorption
  • Finition résistante aux coupures
  • Des pare-chocs en caoutchouc fixés à chaque coin surélèvent la surface de coupe à 1,5 po (3,8 cm)
  • La grande planche mesure (L x l x H) : 16 × 23 × 0,75 po (40,6 × 58,4 × 1,9 cm)
  • La petite planche mesure (L x l x H) : 12 × 16 × 0,75 po (50,5 × 40,6 × 1,9 cm)
Informations de commande :
S’adapte au plateau de dissection à écoulement de Woll réf. 360
Spécification
Spécification
Planches de dissection
S
12 po
16 po
0,75 po
Mélange de caoutchouc et de liège
12 x 16 x 0,75 in (30,5 x 40,6 x 1,9 cm)
30,5 cm
40,6 cm
1,9 cm