Learn More
Epredia™ Lames Shandon™ Polysine
Obtenez une meilleure adhérence cellulaire et tissulaire grâce aux lames Epredia™ ShandonTM Polysine.
43.70€ - 710.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12637976
|
Epredia™
6776215 |
Blanc ; 144/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12618106
|
Epredia™
6776215CS |
Blanc, 1440/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12647976
|
Epredia™
6776216 |
Bleu, 144/sachet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Obtenez une meilleure adhérence cellulaire et tissulaire grâce aux lames Thermo Scientific™ Shandon™ Polysine.
- Polysine place une couche adhésive permanente supérieure sur la lame de microscope
- Les produits chimiques intégrés produisent une attraction électrostatique et chimique sur les tissus et les cellules
Spécification
Polysine | |
Microscope Slide |