Learn More
Epredia™ Cytofunnel™ simple Shandon à cartes filtres brunes
Conservez des volumes d’échantillons inférieurs ou égaux à 0,4 ml grâce au Cytofunnel™ simple Epredia™ avec cartes filtres brunes.
Marque:  Epredia™ 5991043
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 12647906
  • 118.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
Traitez des volumes d’échantillons jusqu’à 0,4 ml avec le Cytofunnel™ simple Thermo Scientific™ Shandon™ à cartes filtres brunes. Excellent pour les échantillons pauvres en cellules comme le LCR, il est à usage unique et convient à toutes les applications utilisant la cytocentrifugeuse Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™.
  • Comprend une chambre d’échantillon jetable avec carte filtre brune pré-fixée et bouchon
  • Le Cytofunnel™ simple Shandon™ avec cartes filtres brunes nécessite des Cytoclips™ Epredia™
  • Fournit une zone de dépôt cellulaire de 6 mm (28 mm2)
Spécification
Spécification
50/boîte
Oui
Cytoentonnoir avec carte de filtre marron
0,4 ml