Learn More
Epredia™ Pince pour tissus 2 x 3 dents Shandon™
Choisissez la pince pour tissus 2 x 3 dents Thermo Scientific™ Shandon™, qui offre qualité et précision.
Marque: Epredia™ 76603
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Choisissez la pince pour tissus 2 x 3 dents Thermo Scientific™ Shandon™, qui offre qualité et précision. Ces pinces sont disponibles dans quatre longueurs, en qualités supérieure et standard.
Caractéristiques :- Trempées, durcies et passivées
- Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
- Les formes, les dimensions et les finitions correspondent exactement aux normes
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Tissue Thumb Forceps | |
2 x 3 | |
15.2 cm |
Premium | |
6 in. |