Learn More
Honeywell™ Gants à doublure SHARPFLEX
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gant tricoté en fil composite et en fil de Kevlar
- La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
- Le fil de composite est fiable et sûr
- Le fil de Kevlar assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupures
- Le polyamide plaqué à l’intérieur offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre composite
- La forme ambidextre augmente la durée de vie du gant
Specifications
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-16, risques thermiques EN 407-04 |
Description | Jauge 13, fibre composite et fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Couleur | Vert, Jaune |
Hand | Ambidextres |
Matériau | PA |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 25 cm |