Learn More
Honeywell™ Gants SHARPFLEX NIT
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gant tricoté en fil composite et en fil para-aramide
- La technique de tricotage fournit au gant un excellent ajustement et une haute dextérité
- Le fil de composite est fiable et sûr
- Le fil para-aramide assure une résistance à la chaleur de contact et aux risques de coupure
- Le polyamide plaqué à l’intérieur offre un plus grand confort et limite le contact de la peau avec la fibre composite
- Revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume
- Le revêtement en nitrile offre une bonne protection contre l’huile et la graisse
- Le revêtement en mousse rend le gant plus flexible que le nitrile standard
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-03, risques mécaniques EN 388-16 |
Description | Para-aramide et composite, jauge 13 |
Couleur | Vert, Jaune, Noir |
Matériau | Nitrile, PA |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 25 cm |