Learn More
Sharpsafe™ Bacs à déchets en polypropylène impénétrables
Utilisez des récipients d’élimination en polypropylène impénétrable Sharpsafe™ pour l’incinération ou les traitements alternatifs et pour une protection impénétrable et exceptionnelle contre les fuites ou les tranchants.
23.50€ - 227.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Certifications/Conformité | Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU |
Modèle | Rectangulaires |
Quantité | 1/boîte |
Comprend | Bouchon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11879550
|
Sharpsafe™
SANBG60LADTEGH+ |
60 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11869550
|
Sharpsafe™
SANBG30LADTEDH+ |
30 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Jaune avec couvercle orange
- Marquages clairs de la norme britannique
- Ligne de remplissage visible
Spécification
Polypropylène | |
Rectangulaires | |
Bouchon |
Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU | |
1/boîte |