Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour objets tranchants à usage médical en PP
Utilisez des récipients d’élimination en polypropylène impénétrable Sharpsafe™ pour l’incinération ou les traitements alternatifs et pour une protection impénétrable et exceptionnelle contre les fuites ou les tranchants.
13.90€ - 17.85€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type de bouchon | Couvercle |
Couleur de bouchon | Yellow |
Quantité | 1 par unité |
Comprend | Closure |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12983525
|
Sharpsafe™
41005430 |
4 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12963525
|
Sharpsafe™
41405430 |
2,0 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Mise au rebut facile d’objets tranchants
- Mode d’accès sécurisé
- PP
Spécification
Polypropylène | |
Yellow | |
Closure |
Couvercle | |
1 par unité |