Learn More
LMS™ Étagère supplémentaire
Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : Incubateurs réfrigérés LMS™ série 4, modèles 600 et 1200
Marque:  LMS™ SS29
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11877542
  • 454.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
  • Des étagères de rechange supplémentaires sont disponibles pour la plupart des modèles d’incubateurs réfrigérés LMS™
  • Structure métallique à revêtement en plastique blanc
Spécification
Spécification
Étagère d’incubateur
Incubateurs réfrigérés LMS™ séries 4 modèle 600 et 1200
Étagère
SS29
550 mm
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Pour les fours de série 1 et de 3 600/1200 L
2 ans
530 mm