Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étagères pour congélateurs ultra-basse température TSX
Options et accessoires du congélateur
Marque:  Thermo Scientific™ SK500TSX
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg
Code produit. 15728547
  • 315.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Kit d’étagères pour congélateurs ultrabasse température TSX
Kit d’étagères pour congélateurs ultrabasse température TSX
Prestations de service
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX
Boîtes (500)