missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Tablette réversible pour 2 hauteurs (30 ou 60 mm), pour Wnb10

Utilisez ces tablettes avec les bains-marie Memmert. Les tablettes réversibles Memmert™ pour bains-marie sont disponibles dans une large gamme de tailles pour répondre à vos besoins.

Marque:  Memmert™ W10E02894

Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg

Code produit. 16334607

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • Tablettes réversibles
  • Pour bains-Marie Memmert
Spécification

Spécification

Bain 10 L
Tablette réversible
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions