missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Fiole cylindrique, avec bouchon en polyéthylène

Les flacons à fond plat sont un choix économique pour de nombreuses applications de chromatographie liquide de haute performance (HPLC).

Marque:  DWK Life Sciences 225667

Informations supplémentaires : Poids : 0.21700kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16646852

  • 11.05€ / 100 pièces


Date d’expédition estimée: 16-11-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Choix économique pour de nombreuses applications HPLC
  • Utilisé en association avec des bouchons enfonçables en polyéthylène (PE)
  • Les bouchons sont emballés séparément
Spécification

Spécification

Transparent
Verre borosilicaté (5.1)
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
PE
40 mm
0,8 mm
8,1 mm
1 mL
8 mm
Autoclavables
100
Non
Vidéos
FDS
Documents
Certificats