Learn More
Thermo Scientific™ Flacons cylindriques
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Disponibles en plusieurs tailles, ils sont vendus sous forme de kits avec bouchons afin de garantir une fermeture adéquate.
23.84€ - 666.06€
Produits 18
Code produit Marque Description Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10407244
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-95P
Polypropylène ; SepCap ; 1 ml
38.60€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12480238
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-96A
Insert conique Polyspring 250 μl Transparent
45.41€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12410248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-96PA
Insert conique Polyspring de 300 μl Transparent
36.33€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12460238
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-94
Verre transparent ; SepCap en PE ; Conception centrale en étoile ; 8 x 40 mm ; 0,75 ml
450.70€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12463798
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4011-77P
Flacon de culture de 2 ml avec SepCap
340.58€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11905346
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-48
Flacon cylindrique de 4 ml en verre transparent avec SepCap Transparent
24.98€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12440198
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-47P
Flacon Shell en polypropylène de 4 ml, fond plat, avec SepCap
23.84€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12473588
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4008-50
Verre transparent, bouchon à enfoncer en PE ; 1 ml Transparent
258.84€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10492750
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
1-NWV
Flacon sans col/de culture de 1 ml Transparent
123.75€
500 pièces
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11558210
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
1-NWV(A)-C
Flacon sans col/de culture de 1 ml avec bouchon PE Ambré
66.98€
200 pièces
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11995693
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4011-80
Flacon de culture de 2 ml avec SepCap Transparent Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11588210
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8-NPWP
Bouchon en PE de 8 mm pour flacon cylindrique de 1 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
12376858
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
12-NPEP4
Bouchon en PE de 12 mm pour flacon cylindrique de 2 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
12777887
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2.5-NV
Flacon sans col/de culture de 2 ml Transparent Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11568210
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
4-NWV-C
Flacon sans col/de culture de 4 ml avec bouchon PE Transparent Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11901523
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-96
Verre transparent ; SepCap ; 1 ml Transparent Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
11548210
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
1-NWV-C
Flacon sans col/de culture de 1 ml avec bouchon PE Transparent Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15207308
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
C4015-46P
3.75mL polypropylène Shell Vial, fond conique Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Les flacons cylindriques sont une solution économique pour de nombreuses applications HPLC de routine. Ces flacons sans col avec inserts sont vendus sous forme de kits, incluant des bouchons à enfoncer en polyéthylène, afin de garantir un ajustement et un fonctionnement de qualité. Les flacons peuvent être en verre transparent, en verre ambré ou en polypropylène. Les flacons cylindriques de 8 x 35 mm sont conçus spécifiquement pour les échantillonneurs automatiques à déplacement positif Alcott. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, National™ ou Chromacol™.
  • La conception centrale en étoile, en polyéthylène SepCap, facilite la pénétration des aiguilles de seringue
  • Kits de flacons pratiques comprenant le même nombre de flacons et de bouchons
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les flacons de micro-échantillonnage permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (carrousel Wisp de respectivement 96 et 48 positions)