Learn More
Uvex™ Shirt 7434-Dazzling Blue
Catalog Number 17256601
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Couleur : bleu marine
  • Matériau : 60 % lyocell (Tencel™), 40 % polyester, env. 180 g/m²
  • T-shirt fabriqué en tricot léger et fonctionnel avec un design intemporel.
  • Col rond à col souple avec passepoil contrasté, tissu très élastique et léger pour un excellent confort de port, entretien facile
  • La fibre de TENCEL™ réduit naturellement la croissance des micro-organismes et le développement des odeurs
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Tailles : XS - 3XL
  • Instructions d’entretien : Lavage doux à 60°C, pas de chlore, sèche-linge : 1 point, repassage : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Dimensions 4XL
Sexe Hommes
Couleur Bleu
Jetable Non
Épaisseur 160 g/m²