Learn More
Uvex™ Chemise 8915-Bleu marine
Click to view available options
Dimensions:
XS
Description
- Couleur : bleu marine
- Matériau : 60 % lyocell (Tencel™), 40 % polyester, env. 180 g/m²
- T-shirt fabriqué en tricot léger et fonctionnel avec un design intemporel.
- Coupe sport
- Col rond avec passepoil contrasté
- Tissu très élastique et léger pour un excellent confort de port
- Facile à entretenir
- La fibre de TENCEL™ réduit naturellement la croissance des micro-organismes et le développement des odeurs
- Norme Oeko-Tex 100
- Tailles : XS - 6XL
- Instructions d’entretien : Lavage doux à 60°C, pas de chlore, sèche-linge : 1 point, repassage : 1 point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Dimensions | XS |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Jetable | Non |
Épaisseur | 160 g/m² |