missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Shirt with Long Sleeve 193-Black
Click to view available options
Dimensions:
XL
XXL
XXXL
Description
- Matériau : 50 % coton / 50 % polyester, 155 g/m²
- Chemise à manches longues, sportive, en tissu tricoté hautement fonctionnel pour un confort de port optimal.
- La conception tricotée à 2 couches fonctionnelle, les empiècements AIRMET placés anatomiquement et les propriétés antibactériennes et de régulation de la transpiration maintiennent le corps agréablement au sec. Concept uvex climazone
- Design tricoté à 2 couches avec extérieur en coton et intérieur en polyester (Trevira Bioactive)
- Maintient le corps agréablement au sec et empêche le refroidissement lorsque la peau est mouillée par la transpiration
- Les empiècements AIRNET placés anatomiquement améliorent le flux de l’air
- Caractéristiques antibactériennes permanentes et réduction de l’accumulation d’odeurs grâce à Treira Bioactive avec des ions argentés incorporés
- Coutures flatlock sportives pour la prévention des marques de pression et de l’irritation cutanée
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : XS - XXXL
Spécification
Dimensions | XL |
Couleur | Noir |
Épaisseur (métrique) | 155 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'