Learn More
Fisherbrand™ Porte-tamis S 50 R
Supporte les tamis d’analyse pour l’unité de nettoyage à ultrasons S 50 R. Le porte-tamis Fisherbrand™ S 50 R facilite le programme “nettoyage de tamis” en utilisant alternativement deux modes d’ultrasons, créant ainsi de puissantes impulsions de nettoyages pour obtenir des résultats parfaits.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- En acier inox
Spécification
Bain à ultrasons, S 50 R | |
Acier inoxydable |