Learn More
SIGLEC H Monoclonal Antibody (eBio440c), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
150.00€ - 395.00€
Spécification
Antigène | SIGLEC H |
---|---|
Clone | eBio440c |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16371144
|
Affymetrix eBioscience
62-0333-82 |
100 μg |
395.00€
100µg |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16361144
|
Affymetrix eBioscience
62-0333-80 |
25 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
The monoclonal antibody eBio440c recognizes Siglec-H, a protein exclusively found on pDC (plasmacytoid dendritic cells) or type I IFN-producing cells (IPC) in the naive mouse. Mouse IPC are typically PDCA+, CD11c+, CD11b-, B220+, and Ly-6C+
SIGLEC H Monoclonal antibody specifically detects SIGLEC H in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
SIGLEC H | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
233274 | |
IgG2b κ | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Siglech |
eBio440c | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Rat | |
Mouse | |
Siglech | |
Primary | |
Antibody |