Learn More
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow
Catalog Number p-7232024
Click to view available options
Dimensions:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Matériau : 67 % polyester / 33 % coton, environ 270 g/m²
  • CORDURA™ avec parties à contraintes très élevées
  • Deux poches arrière et deux poches sur la cuisse avec plusieurs poches à outils, poches sur genou, côté face interne
  • Protection certifiée du genou de classe 1 en association avec des genouillères (article n° 9868900)
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Supplément pour grandes tailles : de la taille 56 et taille 106 + 10 %
  • Instructions d’entretien : 30°C lavable, ne pas utiliser de chlore, sèche-linge : I point, repassage : I point, nettoyage à sec : P
  • Certifié selon : EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Dimensions 54
Sexe Hommes
Couleur Jaune
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur 270 g/m²