Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
XL
XXL
XXXL
Description
- Couleur : jaune signalisation / orange signalisation
- Matériau : 65 % polyester, 35 % spandex, environ 245 g/m²
- Protection active par système de fibre optique horizontal et vertical
- Fixation Velcro pour une fermeture rapide du gilet dans le VT
- Avec interrupteur pour activer et basculer entre 3 modes d’éclairage
- Normes : EN ISO 20471, Classe 1
- Remarque : Veillez à toujours retirer le bloc batterie
- Tailles : M à 3XL ; supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
- Entretien : lavage : 60°C, pas de chlore, ne convient pas au sèche-linge, 2 points de repassage
- Nettoyage : Taille P : M à 3XL
Spécification
Type de bouchon | Scratch |
Couleur | Orange |
Dimensions | Moyenne |
Épaisseur (métrique) | 140 g/m² |