Learn More
SymLine™ Signalbox
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
384.00€ - 2465.00€
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Type de produit | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur (métrique) | Type de produit | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15447864
|
SymLine™
108087 |
T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel | 55 mm | Boîte de signaux T1 | EU-style |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15302352
|
SymLine™
108125 |
5 entrées de capteurs et 6 sorties libres de potentiel | 3 m | Signalbox T1 | EU-style |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17833520
|
SymLine™
108157 |
Kit de capteurs de disques, T1, alarme à l’état vide | 86 mm | Boîte de signaux T1 | EU-style |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15290264
|
SymLine™
108088 |
T5 avec 5 entrées de capteur et 6 sorties sans potentiel | 55 mm | Boîte de signaux T5 | EU-style |
915.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17813530
|
SymLine™
117988 |
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors, 5 x 3 m Signal Cables, 5 x 2 m Hook and Loop Fasteners | 3 m | Signalbox T5 | EU-style |
2465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15955801
|
SymLine™
108122 |
T1 avec 1 entrée de capteur et 1 sortie sans potentiel | 55 mm | Boîte de signaux T1 | UK-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17873520
|
SymLine™
108161 |
Disc Sensor Set, T1, Alarm at Empty State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener | 3 m | Signalbox T1 | UK-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17803520
|
SymLine™
108119 |
T1 with 1 Sensor Input and 1 Potential-free Output | 55 mm | Signalbox T1 | US-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17863520
|
SymLine™
108160 |
Disc Sensor Set, T1, Alarm at Full State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener | 3 m | Signalbox T1 | UK-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17813520
|
SymLine™
108121 |
T5 with 5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs | 55 mm | Signalbox T5 | US-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15965801
|
SymLine™
108124 |
T5 avec 5 entrées de capteur et 6 sorties sans potentiel | 55 mm | Boîte de signaux T5 | UK-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17853520
|
SymLine™
108159 |
Disc Sensor, T1, Alarm at Empty State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener | 3 m | Signalbox T1 | US-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
17843520
|
SymLine™
108158 |
Disc Sensor, T1, Alarm at Full State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener | 3 m | Signalbox T1 | US-style |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Spécification
180 x 105 x 55 mm |