Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre silanisé, filetage 8-425, petite ouverture
Flacons standard pour GC et HPLC.
41.65€ - 56.55€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
Volume (métrique) | 1,9 ml |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Col vissant |
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11525914
|
Fisherbrand™
|
Ambré | Oui |
56.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11575904
|
Fisherbrand™
|
Transparents | Non |
50.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11585904
|
Fisherbrand™
|
Transparent | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Flacons standard pour GC et HPLC
- Spécialement adaptés aux instruments VWR (Merck™) / Hitachi, grande variété de micro-inserts
- Flacons et joints également disponibles comme KIT 2 en 1
- La petite ouverture nécessite des micro-inserts d’un diamètre de 5 mm
Spécification
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Col vissant | |
32 mm | |
ND8 |
Verre | |
GC, HPLC | |
Fond plat | |
100 |