missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure de laboratoire Silastic
Marque: Cole-Parmer™ 96115-16
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Specifications
USP, BP, BPF, FDA, ISOndash;9002 | |
Autoclavables | |
Caoutchouc | |
0,6 mm | |
-54deg;C |
249deg;C | |
2 mm | |
3,2 mm | |
Analyse pharmaceutique, biotechnologique, filtration et environnementale | |
Stérile |