Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt en PTFE
Burette automatique SILBERBRAND équipée d’un robinet d’arrêt et d’un robinet d’arrêt latéral.
Marque: BRAND™ 22332
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.34000kg
Description
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Clés interchangeables
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt intermédiaire et de titration
- Remise à zéro automatique
- Robinet d’arrêt intermédiaire pour le recyclage des liquides résiduels
Spécification
25 ml | |
Flacon de 2000 ml | |
12 months |
0,1 mL | |
i-stopcock, amber lateral stopcock, PTFE |