Learn More
BRAND™ Pipettes graduées SilberBrand™ ETERNA de type 2
Pipettes graduées AR-Glas™
43.20€ - 72.00€
Spécification
Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 835 |
Classe | B |
Longueur (métrique) | 360 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15643947
|
BRAND™
27002 |
1 ml | Jaune | 0,01 mL |
54.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15663947
|
BRAND™
27005 |
2 ml | Noir | 0,01 mL |
72.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15673947
|
BRAND™
27006 |
2 ml | Noir | 0,02 mL |
63.50€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15613957
|
BRAND™
27009 |
5 ml | Rouge | 0,05 mL |
71.15€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15623957
|
BRAND™
27010 |
5 ml | Bleu | 0,1 mL |
55.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15724037
|
BRAND™
27011 |
10 ml | Orange | 0,1 mL |
71.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15633957
|
BRAND™
27012 |
20 mL | 2 x Yellow | 0.1 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
DIN EN ISO 835 | |
B | |
360 mm |