Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Replacement Fused Silica Tubing
Microfluidic platform for multi-dimensional GC.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 123750
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 13569000
  • 41.45€ / 2m
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Enhanced GC connectivity
  • Replacement ferrules and tubing available
Spécification
Spécification
Replacement Fused Silica Tubing
0.363mm
SilFlow Replacement Fused Silica Tubing 0.363mm OD x 0.05mm ID x 2m Length
0.05mm
2m
Vidéos