Learn More
Silice 36-200 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Pour la chromatographie ; synthèse chimique
Marque: MP Biomedicals 0204662
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7631-86-9 Poids : 0.50000kg
Spécification
500 g | |
Silica | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |
Conserver à température ambiante. | |
Poudre | |
2g/cm3 at 20°C |