Learn More
Gel de silice (2,5-6,0 mm), pure, agent desséchant, Fisher Chemical
24.85€ - 112.00€
Spécification
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
---|---|
pH | 5,5 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10204400
|
Fisher Chemical
S/0720/53 |
500 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10714771
|
Fisher Chemical
S/0720/60 |
1 kg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Récipient de poudre en plastique | |
5,5 à 8 |