Learn More
Gel de silice 60, 0,032-0,063 mm (230-450 mailles), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1000 g
2500 g
Description
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression appliquée (poids tiré par gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour éliminer les impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Solubilité
Soluble dans l’acide fluorhydrique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec le fluorure d’hydrogène.
Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression appliquée (poids tiré par gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour éliminer les impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Solubilité
Soluble dans l’acide fluorhydrique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec le fluorure d’hydrogène.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silica gel 60 |
Note relative au nom | 0.032 to 0.063mm |
Matériau | Silica Gel |
Quantité | 2500 g |
Dimensions de la maille | 230 to 450 mesh |
Merck Index | 14,8493 |
Odeur | Odorless |
Informations sur la solubilité | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |