Learn More
Gel de silice qualité 923 Davisil™, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical
101.00€ - 458.00€
Spécification
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
---|---|
pH | 5,5 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10326232
|
Fisher Chemical
S/0697/48 |
100 g |
101.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10162682
|
Fisher Chemical
S/0697/50 |
250 g |
223.00€
250g |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10530423
|
Fisher Chemical
S/0697/53 |
500 g |
458.00€
500g |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Récipient de poudre en plastique | |
5,5 à 8 |