Learn More
Gel de silice, fonctionnalisé, (cyclohexylcarbodiimide)propyle, ACROS Organics
Marque: Acros Organics 371530050
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : CAS : 7631-86-9 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
7631-86-9 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
dioxosilane |
O2Si | |
MFCD03701774 | |
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spécification
Silicagel | |
7631-86-9 | |
O2Si | |
Cyclohexylcarbodiimide, immobilized on silicagel | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 |
Functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl, ca. 0.9mmol/g, particle size: 40-63 micron | |
5g | |
MFCD03701774 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 | |
60.08 |
Sécurité et traitement
- Silicagel, functionalized, (cyclohexylcarbodiimido)propyl
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.