Learn More
Carbure de silicium, alpha-phase, 99,8 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389297
421.35 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
409-21-2
CSi
40.10
MFCD00049531
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
9863
CHEBI:29390
[C-]#[Si+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
409-21-2
CSi
40.10
MFCD00049531
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
9863
CHEBI:29390
[C-]#[Si+]
Surface 9-11 m2/g
Used in abrasives, in polishing and grinding. It is widely applied in applications calling for high endurance, such as automobile brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide are as light emitting diodes and sensors. It is utilized for the production of fertile, transgenic maize plants. Silicon carbide whiskers and zirconium diboride ceramic. It compositely plays an important role in the crack-healing behavior.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Silicon carbide
Point de fusion 2700°C
Note relative au nom alpha-phase
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in molten sodium hydroxide,potassium hydroxide and in molten iron.
Nom IUPAC méthanidylidynesilanylium
Poids de la formule 40.1