Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en silicium
En silicium pour rendre ces bouchons adaptés aux applications impliquant des aliments. Les bouchons coniques en silicium Kartell™ sont disponibles dans une variété de tailles pour boucher une variété d’orifices.
15.50€ - 76.50€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon conique |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10256911
|
Kartell™
0380300 |
Dia. haut/bas :15/11 mm |
21.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10641122
|
Kartell™
0380400 |
Dia. supérieur/inférieur :16/12 mm |
18.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10003041
|
Kartell™
0380600 |
Dia. haut/bas :20/14 mm |
42.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737672
|
Kartell™
0380900 |
Dia. supérieur/inférieur :30/21 mm |
76.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10524631
|
Kartell™
0380100 |
Dia. supérieur/inférieur :12/9 mm |
15.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
- Bouchon conique
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Oui | |
Silicone | |
Conique |
Naturel | |
Bouchon conique | |
1/boîte |