Learn More
Bromure de silicium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391559
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7789-66-4
Br4Si
347.701
MFCD00049530
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj
82247
tétrabromosilane
[Si](Br)(Br)(Br)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7789-66-4
Br4Si
347.701
MFCD00049530
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
silicon iv bromide, silicon tetrabromide, silane, tetrabromo, sibr4, unii-8gac9ywl42, 8gac9ywl42, silicon bromide, acmc-20ajqj
82247
tétrabromosilane
[Si](Br)(Br)(Br)Br
Silicon(IV) bromide is used to grow thin films of silicon by the chemical vapor deposition method. It is also used for ceramics, sealants and the production of many cutting tools.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 154°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) bromide
Point de fusion 5°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Numéro UN UN3264
Merck Index 14,8499
Poids de la formule 347.72
Odeur Stench
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.800 g/mL