Learn More
Alfa Aesar™ Nitrure de silicium(IV), amorphe, nanopoudre, +98,5 %
Marque:  Alfa Aesar™ 045611.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 12033-89-5 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 15432417
  • 49.43€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
12033-89-5
140.283
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
3084099
N4Si3
MFCD00011230
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
Spécification
Silicon (IV) nitride
12033-89-5
MFCD00011230
silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
3084099
Nanopoudre
3.2 g/mL
15 to 30nm APS
Gris
5g
Amorphous
N4Si3
14,8497
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
140.283
140.28
≥98.5%
Odorless
103 to 123m2/g
1900°C (sublimation)
Vidéos
FDS Documents