Learn More
Kartell™ Septas rabattables en silicium
Bouchons perforables pour retirer les solutions et les suspensions des récipients fermés, à l’aide de seringues. Les septas rabattables en silicium Kartell™ sont utilisés pour assurer les bouchons hermétiques dans les tubes de laboratoire.
Marque: Kartell™ 0119100
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
- Bouchon perforable
- La hauteur supérieure représente la section rabattable
- La hauteur inférieure représente la partie inférieure
Spécification
Septa rabattable | |
10 mm | |
Dia. de 10 mm | |
Partie supérieure14 mm ; partie inférieure :8mm |
Silicone | |
Naturel | |
1 de chaque | |
Convient à une utilisation dans l’industrie des aliments et des boissons |