Learn More
Solution de métal étalon de silicium, 1000 ppm, pour AAS, solution aqueuse, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical J/8062/08
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 16919-19-0 Poids : 0.50000kg
Quantité 500mL
Code produit. 10030220
  • 36.01€ / 500mL
Date d’expédition estimée: 08-10-2021
Description
Description
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous
Spécification
Identifiants chimiques
16919-19-0
178.153
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
diazanium ; hexafluorosilicon(2-)
F6H8N2Si
85311
28145
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
16919-19-0
85311
[NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
178.153
Liquide
Incolore
F6H8N2Si
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
diazanium ; hexafluorosilicon(2-)
28145
Flacon en plastique PEHD
500mL
Vidéos
FDS Documents
Certificats