Learn More
Watson-Marlow Tubulure en Y double en silicone
Tubulure longue durée, très résistante aux agents oxydants
Marque:  Watson-Marlow 913.AE80.K24
Code produit. 12416330
Description
Description
La tubulure Marprene est longue durée, très résistante aux attaques par des agents oxydants, notamment l’ozone, les peroxydes et l’hypochlorite. Elle a une résistance élevée aux acides et aux alcalis et une bonne résistance aux huiles animales et végétales. Autoclavable, le Marprene peut être stérilisé à la vapeur à 135°C ou stérilisé à froid à l’oxyde d’éthylène.