Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour tête de pompe H2
À utiliser avec la tête de pompe HF2
Marque: Gilson™ F117977
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Silicone
Spécification
Tubulure d’extension | |
5 mm | |
8 mm | |
Pour têtes de pompe HF2 | |
1/boîte | |
Haut | |
230°C |
Autoclavables | |
Élastomère silicone | |
300 cm | |
application biologique | |
148°ml/min | |
Beige translucide |