Learn More
Gilson™ Tubulure en silicone pour tête de pompe H2
À utiliser avec la tête de pompe HF2
Marque: Gilson™ F117975
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Silicone
Spécification
Tuyauterie pour pompe péristaltique | |
2,8 mm | |
5 mm | |
Tête de pompe haut débit HF2 | |
31°ml/min | |
Rose / blanc |
Autoclavables | |
Silicone | |
300 cm | |
Stérile | |
Haut |