Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension en silicone peroxydé
Tubulure Softwall en silicone et peroxyde pour les applications biologiques. Tubulure d’extension Ismatec™ en silicone peroxydé destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
145.00€ - 161.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure d’extension |
---|---|
Certifications/Conformité | Pharmacopée américaine XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, partie 177.2600 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone (durci au peroxyde) |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10052932
|
Ismatec™
SC0448 |
Dia. int. de 0,64 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10134452
|
Ismatec™
SC0453 |
Dia. int. de 1,30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Pour applications biologiques.
- Autoclavables.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Excellente compatibilité biologique.
- Grande capacité de compression physique.
- Non sujet à la moisissure.
- Non toxique.
- Étanche et résistant à l’ozone, aux rayonnements et à la lumière du soleil.
- Résistants aux moisissures.
- Inodore.
- Non recommandé pour les solvants concentrés, les huiles, les acides ou l’hydroxyde de sodium dilué.
- Perméabilité aux gaz relativement élevée.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Non recommandé
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Good.
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Foire
- Conforme à : Pharmacopée américaine XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Rayonnement : Irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Gaz : Il n’est pas recommandé de stériliser à l’oxyde d’éthylène.
Spécification
Tubulure d’extension | |
Autoclavables | |
15 m | |
-51°C | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparents | |
238°C |
Pharmacopée américaine XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, partie 177.2600 | |
Silicone (durci au peroxyde) | |
Applications biologiques | |
1 bobine | |
Non recommandé pour les solvants concentrés, les huiles, les acides ou l’hydroxyde de sodium dilué.Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
Bon |