Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension en silicone peroxydé
Tubulure Softwall en silicone et peroxyde pour les applications biologiques. Tubulure d’extension Ismatec™ en silicone peroxydé destinée aux tubulures à 2 et 3 arrêts.
Marque: Ismatec™ SC0448
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Pour applications biologiques.
- Autoclavables.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Excellente compatibilité biologique.
- Grande capacité de compression physique.
- Non sujet à la moisissure.
- Non toxique.
- Étanche et résistant à l’ozone, aux rayonnements et à la lumière du soleil.
- Résistants aux moisissures.
- Inodore.
- Non recommandé pour les solvants concentrés, les huiles, les acides ou l’hydroxyde de sodium dilué.
- Perméabilité aux gaz relativement élevée.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Non recommandé
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Good.
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Foire
- Conforme à : Pharmacopée américaine XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Rayonnement : Irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Gaz : Il n’est pas recommandé de stériliser à l’oxyde d’éthylène.
Spécification
US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600 | |
Silicone (Peroxide-cured) | |
Extension Tubing | |
-51°C | |
0.64mm I.D. | |
Not recommended for concentrated solvents, oils, acids or diluted sodium hydroxide. Relatively high gas permeability. | |
Bon |
Autoclavable | |
15 m | |
Biological applications | |
1 Reel | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparent | |
238°C |