Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont translucides.
0.35€ - 1.30€
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10189980
|
Deutsch Neumann™
1010510 |
10,5 mm |
0.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10281631
|
Deutsch Neumann™
1010514 |
14 mm |
1.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10799691
|
Deutsch Neumann™
1010503 |
3,5mm |
0.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10098640
|
Deutsch Neumann™
1010521 |
21mm |
1.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12 871
- Duromètre 50 Shore A
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Silicone | |
Bouchon Poly |