Learn More
Sampling Systems™ Joint en silicone pour récipients de stockage
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de stockage hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre récipient.
Marque:  Sampling Systems™ SIL-50-FDA
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 15869731
  • 44.52€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 12-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • À joint torique
  • En silicone de qualité acceptable selon la FDA
  • Convient à une utilisation avec les récipients de stockage en acier inoxydable et 304 et 316 l
  • Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
Scellage étanche
Récipient de stockage de 50 L
Silicone
Joint torique