Learn More
Sampling Systems™ Joint en silicone pour récipients de stockage
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de stockage hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre récipient.
41.10€ - 58.45€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type | Joint torique |
À utiliser avec (application) | Scellage étanche |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829731
|
Sampling Systems™
SIL-20-FDA |
Récipient de stockage de 20 L |
41.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839731
|
Sampling Systems™
SIL-25-FDA |
Récipient de stockage de 25 L |
41.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859731
|
Sampling Systems™
SIL-30-FDA |
Récipient de stockage de 30 L |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869731
|
Sampling Systems™
SIL-50-FDA |
Récipient de stockage de 50 L |
41.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889731
|
Sampling Systems™
SIL-75-FDA |
Récipient de stockage de 75 L |
57.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889721
|
Sampling Systems™
SIL-100-FDA |
Récipient de stockage de 100 L |
58.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À joint torique
- En silicone de qualité acceptable selon la FDA
- Convient à une utilisation avec les récipients de stockage en acier inoxydable et 304 et 316 l
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Silicone | |
Joint torique | |
Scellage étanche |