Learn More
DWK Life Sciences Joint en silicone, VMQ, avec manchon PTFE vulcanisé sur le joint
Le joint en silicone est utilisé pour étanchéifier et fixer les tubes filetés avec des capuchons filetés inutilisés.
83.63€ - 84.74€
Spécification
À utiliser avec (application) | Storage of Samples and Reagents; Sample Collection; Transport and Shipping |
---|---|
Matériau | Silicone (VMQ) |
Quantité | 10/Pk. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11767118
|
DWK Life Sciences
292361004 |
9.0 to 11.0 mm |
84.74€
10 pièces |
17-03-2021 |
11797118
|
DWK Life Sciences
292361201 |
11.0 to 13.0 mm |
83.63€
10 pièces |
17-03-2021 |
Description
La bague d'étanchéité s'adapte à la pièce de raccord à visser et présente de bonnes propriétés de scellement. En raison de la couche en PTFE d'un côté de la bague d'étanchéité, il existe une certaine inertie du matériau. La perforation incluse permet l'insertion de tiges de verre, d'olives, de tubes flexibles, etc.- Avec revêtement PTFE vulcanisé
Spécification
Storage of Samples and Reagents; Sample Collection; Transport and Shipping | |
Silicone (VMQ) | |
10/Pk. |