Learn More
Sampling Systems™ Joints en silicone pour mini-tambours
Lorsqu’ils sont utilisés avec des pinces à bascules, ces joints rendent les récipients de mini-tambour hermétiques. Choisissez un joint de taille appropriée pour votre mini-tambour.
14.20€ - 41.60€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type | Joint torique |
À utiliser avec (application) | Joints étanches |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869721
|
Sampling Systems™
SIL-1-FDA |
Mini-tambour de 1 L |
14.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819731
|
Sampling Systems™
SIL-2-FDA |
Mini-tambour de 2 L |
21.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849731
|
Sampling Systems™
SIL-3-FDA |
Mini-tambour de 3 L |
24.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879731
|
Sampling Systems™
SIL-6-FDA |
Mini-tambour de 6 L |
25.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899731
|
Sampling Systems™
SIL-8-FDA |
Mini-tambour de 8 L |
26.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15879721
|
Sampling Systems™
SIL-10-FDA |
Mini-tambour de 10 L |
31.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899721
|
Sampling Systems™
SIL-12-FDA |
Mini-tambour de 12 L |
35.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15809731
|
Sampling Systems™
SIL-15-FDA |
Mini-tambour de 15 L |
41.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À joint torique
- En silicone de qualité acceptable selon la FDA
- Convient à une utilisation avec les mini-tambours en acier inoxydable et 304 et 316 l
- Disponible dans une large gamme de tailles
Spécification
Silicone | |
Joint torique | |
Joints étanches |